missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azeliragon, MedChemExpress

Código de producto. 16483997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16483997 50 mg 50 miligramos
16498078 10 mg 10 miligramos
16497846 100 mg 100 miligramos
16440548 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16483997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50682

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).

Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Azeliragon
CAS 603148-36-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H38ClN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo TTP488 PF-04494700
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N3C(CCCC)=NC(C(C=C4)=CC=C4OCCCN(CC)CC)=C3
Peso molecular (g/mol) 532.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.12
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.