missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD9496, MedChemExpress

Código de producto. 16475418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475418 10 mg 10 miligramos
16476016 100 mg 100 miligramos
16463336 25 mg 25 miligramos
16418137 5 mg 5 miligramos
16411607 50 mg 50 miligramos
16400186 2 mg 2 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475418

Marca: Medchem Express HY12870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).

AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZD9496
CAS 1639042-08-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 104.5 mg/mL (236.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 442.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.47
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.