Learn More
AZD8797, MedChemExpress
Código de producto. 16456346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16456346 100 mg 100 miligramos
16488527 5 mg 5 miligramos
16455888 10 mg 10 miligramos
16452037 50 mg 50 miligramos
16423396 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16456346
Marca: Medchem Express HY13848
MedChemExpress AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor; antagonizes CX3CR1 and CXCR2 with Kis of 3.9 and 2800 nM, respectively.
AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD8797
Forma física Solid
CAS 911715-90-7
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25N5OS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KAND567
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (371.69 mM)
SMILES CC(C)C[C@@H](NC1=NC(S[C@@H](C)C2=CC=CC=C2)=NC3=C1SC(N)=N3)CO
Peso molecular (g/mol) 403.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.56
Porcentaje de pureza 98.65%