Learn More
STEMCELL Technologies AZD8055
Código de producto. p-7217527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Código de producto. 17100162
Marca: STEMCELL Technologies 73002
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTOR
  • AZD8055 is a potent, selective ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR), with an IC50 value of 0.8 nM (Chresta et al.) It is very specific with ∼1,000-fold selectivity for mTOR over all PI3K isoforms and exhibits no activity against a panel of 260 kinases at concentrations up to 10 μM (Chresta et al.)
Especificaciones
CAS 1009298-09-2
Sinónimo CCG-168
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C25H31N5O4
Pureza ≥98%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.