Learn More
AZD2932, MedChemExpress
Código de producto. 16459957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16459957 5 mg 5 miligramos
16467478 10 mg 10 miligramos
16427446 100 mg 100 miligramos
16413507 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16459957
Marca: Medchem Express HY18179
MedChemExpress AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD2932
CAS 883986-34-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CN(C(C)C)N=C1)CC2=CC=C(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 447.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.49
Porcentaje de pureza 96.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease