Learn More
AZD1981, MedChemExpress
Código de producto. 16489467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489467 5 mg 5 miligramos
16457006 100 mg 100 miligramos
16436928 10 mg 10 miligramos
16422987 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16489467
Marca: Medchem Express HY15950
MedChemExpress AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist; displaces radio-labelled PGD2 from human recombinant DP2 with high potency (pIC50 = 8.4).
AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1981
CAS 802904-66-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (79.72 mM)
SMILES O=C(O)CN1C(C)=C(SC2=CC=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 388.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.87
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation