missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD1981, MedChemExpress

Código de producto. 16422987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16422987 50 mg 50 miligramos
16489467 5 mg 5 miligramos
16457006 100 mg 100 miligramos
16436928 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422987

Marca: Medchem Express HY15950

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist; displaces radio-labelled PGD2 from human recombinant DP2 with high potency (pIC50 = 8.4).

AZD1981 is a potent and selective CRTh2 antagonist

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZD1981
CAS 802904-66-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (79.72 mM)
SMILES O=C(O)CN1C(C)=C(SC2=CC=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 388.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.87
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.