Learn More
AZD1080, MedChemExpress
Código de producto. 16476346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476346 100 mg 100 miligramos
16485888 10 mg 10 miligramos
16482037 50 mg 50 miligramos
16408537 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16476346
Marca: Medchem Express HY13862
MedChemExpress AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1080
Forma física Solid
CAS 612487-72-6
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 21.35 mg/mL (63.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4
Peso molecular (g/mol) 334.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.37
Porcentaje de pureza 96.58%