missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD-8835, MedChemExpress

Código de producto. 16466016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466016 100 mg 100 miligramos
16498127 5 mg 5 miligramos
16455418 10 mg 10 miligramos
16401607 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466016

Marca: Medchem Express HY12869

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.

AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZD-8835
Forma física Solid
CAS 1620576-64-8
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N9O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (42.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(C2=NN(CC)C(C3=NC(C4=NN=C(C(C)(C)C)O4)=C(N)N=C3)=N2)CC1)CCO
Peso molecular (g/mol) 469.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.54
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.