Learn More
AZD-8055, MedChemExpress
Código de producto. 16440986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16440986 200 mg 200 miligramos
16460317 50 mg 50 miligramos
16454976 100 mg 100 miligramos
16403968 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16440986
Marca: Medchem Express HY10422
MedChemExpress AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-8055
CAS 1009298-09-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N5O4
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (71.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=NC3=NC(N4CCOC[C@@H]4C)=NC(N5[C@@H](C)COCC5)=C3C=C2)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 465.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.54
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease