missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD-6280, MedChemExpress

Código de producto. 16457948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457948 10 mg 10 miligramos
16490408 5 mg 5 miligramos
16421889 1 mg 1 miligramo
16400616 20 mg 20 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457948

Marca: Medchem Express HY19872

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.

AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZD-6280
CAS 942436-93-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC
Peso molecular (g/mol) 366.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.