missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD-1480, MedChemExpress

Código de producto. 16470037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470037 50 mg 50 miligramos
16494726 100 mg 100 miligramos
16456377 5 mg 5 miligramos
16433648 10 mg 10 miligramos
16430946 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470037

Marca: Medchem Express HY10193

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.

AZD-1480 is an ATP-competitive inhibitor of JAK1 and JAK2 with IC50s of 1.3 nM and <0.4 nM, respectively.

Spécification

Nombre del producto químico o material AZD-1480
Forma física Solid
CAS 935666-88-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClFN8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(N=C(N=C1)N[C@@H](C)C2=NC=C(C=N2)F)NC3=NNC(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 348.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.77
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.