missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azacyclonol, MedChemExpress

Código de producto. 16462219
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16462219 1 g 1 g
16480978 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462219

Marca: Medchem Express HYB0530

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.

Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Azacyclonol
Forma física Solid
CAS 115-46-8
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo γ-pipradol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (374.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 267.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.37
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.