Learn More
AZ6102, MedChemExpress
Código de producto. 16485458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485458 10 mg 10 miligramos
16463346 25 mg 25 miligramos
16451637 50 mg 50 miligramos
16428177 5 mg 5 miligramos
16416056 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16485458
Marca: Medchem Express HY12975
MedChemExpress AZ6102 is a potent dual TNKS1 and TNKS2 inhibitor, with IC50s of 3 nM and 1 nM, respectively, and alao has 100-fold selectivity against other PARP family enzymes, with IC50s of 2.0 μM, 0.5 μM, and >3 μM, for PARP1, PARP2, and PARP6, respectively.
AZ6102 is a potent dual TNKS1 and TNKS2 inhibitor, with IC50s of 3 nM and 1 nM, respectively, and alao has 100-fold selectivity against other PARP family enzymes, with IC50s of 2.0 μM, 0.5 μM, and >3 μM, for PARP1, PARP2, and PARP6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ6102
CAS 1645286-75-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N(C)C=C2)N=C(C3=CC=C(C4=C(C)C=C(N5C[C@@H](C)N[C@@H](C)C5)N=C4)C=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 428.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death