missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ3451, MedChemExpress

Código de producto. 16454648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454648 10 mg 10 miligramos
16480937 50 mg 50 miligramos
16427367 5 mg 5 miligramos
16425486 100 mg 100 miligramos
16403186 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112558

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.

AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZ3451
CAS 2100284-59-9
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H27BrN4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (174.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=C(Br)C=C(OCO4)C4=C3)N2[C@H](C5CCCCC5)C)=C1)NC6=CC=C(C#N)C=C6
Peso molecular (g/mol) 571.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.46
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.