missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ191, MedChemExpress

Código de producto. 16457777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457777 5 mg 5 miligramos
16491287 50 mg 50 miligramos
16435796 100 mg 100 miligramos
16415058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122775mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.

AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZ191
CAS 1594092-37-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (69.85 mM)
SMILES CN1C2=CN=CC=C2C(C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 429.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.52
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.