missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ PFKFB3 26, MedChemExpress

Código de producto. p-200097978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16433668 10 mg 10 miligramos
16406407 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16433668

Marca: Medchem Express HY101971

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZ PFKFB3 26 is a potent and selective inhibitor of the metabolic kinase PFKFB3 with an IC50 of 23 nM. AZ PFKFB3 26 inhibits PFKFB1 and PFKFB2 with IC50s of 2.06 and 0.384 μM, respectively.

AZ PFKFB3 26 is a potent and selective inhibitor of the metabolic kinase PFKFB3 with an IC50 of 23 nM. AZ PFKFB3 26 inhibits PFKFB1 and PFKFB2 with IC50s of 2.06 and 0.384 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZ PFKFB3 26
CAS 1704740-52-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C([C@H]1NCCC1)NC2=CC=C(OC3=CC4=C(N(CC(C)C)C=C4C#N)C=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 402.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.49
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.