Learn More
Axygen™ Pipeta monocanal Axypet™, calibración 3x10 STD
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 0,1 to 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 50 to 250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Calibrado previamente de acuerdo con ISO 17025
- El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar (botón EZIject para mano izquierda disponible como pedido especial).
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
- El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | 1 a 5 mL |
| Cantidad | 1/paq., 1/caja |