Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
- El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,6/±0,8% |
| Descripción | Tipo de punta: 200 µl |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 10 to 100 μl |
| Precisión | ±0,8/±0,2 % |
| Garantía | 3 años |