Learn More
Axygen™ Pipeteador monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10221010 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 10 to 100 μl
De 2 to 20 μl
De 50 to 250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10221010
Marca: Axygen™ AP20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3,0/±0,8%
Descripción Tipo de punta: 200 µl
Número de canales 1
Línea de productos Axypet
Tipo Pipeta monocanal
Volumen (métrico) De 2 to 20 μl
Precisión ±1,5/±0,3%
Garantía 3 años