Learn More
Axygen™ Pipeteador de 8 canales Axypet™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7192945 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 50 to 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10608590 De 1 a 10 μl cada uno
10028419 De 5 to 50 μl cada uno
12712796 De 20 to 200 μl cada uno
10824221 De 50 to 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10608590 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor AP810
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
  • El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar.
  • El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
  • El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
  • Cada canal de la pipeta tiene un conjunto de pistones de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente.
  • El colector de puntas gira 360°.
  • Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas.
  • Cada eje se mueve de forma independiente, lo que minimiza el atasco de las puntas.
  • El micrómetro puede ajustarse continuamente para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±8,0/±2,0%
Descripción Tipo de punta: 10 μL
Número de canales 8
Línea de productos Axypet
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Precisión ±6,0/±1,2%
Garantía 3 años