Descripción
- El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar.
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
- El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
- Cada canal de la pipeta tiene un conjunto de pistones de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente.
- El colector de puntas gira 360°.
- Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas.
- Cada eje se mueve de forma independiente, lo que minimiza el atasco de las puntas.
- El micrómetro puede ajustarse continuamente para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±8,0/±2,0% |
| Descripción | Tipo de punta: 10 μL |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 μl |
| Precisión | ±6,0/±1,2% |
| Garantía | 3 años |