Learn More
CORNING AXYGEN™ Micropipeta de 12 canales Axypet™ de 5-50 μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10382390 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10382390 De 5 to 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10382390
Marca: CORNING AXYGEN™ AP1250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La micropipeta de 12 canales CORNING AXYGEN™ Axypet™ de 5-50 μl combina altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para que el pipeteo sea más cómodo durante períodos prolongados.
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón ergonómico es fácil de colocar en el pulgar
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos
  • Cada canal tiene un pistón de precisión individual
  • El colector de puntas gira 360 °
  • Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
  • Cada eje se mueve de forma independiente, minimizando el atasco de las puntas
  • El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 4,0/plusmn;1,6%
Número de canales 12
Línea de productos Axypet
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Precisión ± 2,5/plusmn;1,6%
Cantidad 1/paq.