Learn More
Axygen™ Pipeta digital Axypet™ de 12 canales, calibración 3x10 STD
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 50 to 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Calibrado previamente de acuerdo con ISO 17025
- El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar.
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
- El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
- El botón pulsador y el botón expulsor están situados ergonómicamente.
- La barra expulsora curva permite expulsar las puntas por pasos, lo que reduce la fuerza necesaria para la expulsión.
- El colector de puntas gira 360°.
- Cada canal de la pipeta tiene un conjunto de pistones de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente.
- Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas.
- Cada eje se mueve de forma independiente, lo que minimiza el atasco de las puntas.
- El micrómetro puede ajustarse continuamente para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 5 to 50 μl |
| Cantidad | 1/Paq., 1/Cs |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur