Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado AxyMats™ para placas de 96 pocillos de 500 ul
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Precortados:
No
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
paquete de 50
Description
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Specifications
Specifications
| Color | Natural |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction