Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado AxyMats™ para placas de 96 pocillos de 500 ul
Código de producto. 12551328 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Precortados:
No
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Precortados Esterilidad unitSize
12551328 No Estéril paquete de 50
12627215 No No estéril paquete de 50
2 options
Código de producto. 12551328
Marca: Axygen™ AM500ULRDS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Silicona
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
N.° de pocillos 96
N.º por caja 5
N.° por paquete 10
Precortados No
Tipo de producto Sealing Mat
Plate Compatibility Placas de 96 pocillos profundos con fondo en V, 500 μl