Descripción
- Para sistemas Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, y SciClone™
- Para formatos de 96 pocillos, Non-ANSI y ANSI/SLA (384), numere 5 gradillas de polipropileno
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponible en estilo estándar o Maxymum Recovery™
Información de órdenes
96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin RNasa, sin DNasa, no pirogénica |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Envase | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Mostrar más |