Learn More
Tapones de tubos Axygen™
Código de producto. 12591338 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Lavanda
Rojo
Verde
Material:
Plástico
Polietileno
Tamaño (métrico):
16 mm
De 10 a 16 mm
De 12 a 13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
Código de producto. Color Material Tamaño (métrico) unitSize
12591338 Rojo Plástico 16 mm paquete de 10000
12581318 Azul Polietileno De 10 a 16 mm paquete de 10000
12581328 Verde Plástico De 12 a 13 mm paquete de 10000
12561328 Azul Plástico De 12 a 13 mm paquete de 10000
12521338 Blanco Plástico De 12 a 13 mm paquete de 10000
12581338 Lavanda Plástico 16 mm paquete de 10000
12541338 Azul Plástico 16 mm paquete de 10000
12501348 Blanco Plástico 16 mm paquete de 10000
8 options
Código de producto. 12591338
Marca: Axygen AS16MMR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para adaptarse a tubos de ensayo de vidrio y plástico de 10 a 16 mm estándar
  • Uniquely molded and pliable cap
  • Available in range of colors
AxyCap Closures
  • Fits 10mm, 12mm, 13mm and 16mm
  • AxyCap seals over the rim, on smaller tubes and within 16mm tubes
AxySaver Closures
  • Soft pliable secondary closures
  • Plastic thats piercable and allows for direct tube sampling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Test Tube Cap
Material Plástico
Color Rojo
Tamaño (imperial) 0.62 in.
Tamaño (métrico) 16 mm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 16 mm