Learn More
Axygen™ Sistema de recarga de puntas, gradillas vacías
Gradillas de recarga fáciles de cargar para el sistema de recarga de puntas de Axygen
37.12€ - 127.08€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa/gradilla vacía para recarga |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (equipo) | Insertos de ajuste universal de estilo Gilson P2/P10 y 200 μl |
Código de producto | Marca | Modelo | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330285
|
Axygen™
RFL-R |
RFL-R | 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja |
37.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12736719
|
Axygen™
RFL-R |
RFL-R | 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja | |||||||
11340285
|
Axygen™
RFL-R-1200 |
RFL-R-1200 | 10 gradillas/paquete; 3 paquetes/caja |
48.56€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12746719
|
Axygen™
RFL-R-1200 |
RFL-R-1200 | 10 gradillas/paquete; 3 paquetes/caja | |||||||
Descripción
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
- RFL-R es adecuado para los insertos de recarga de 10 μl y 200 μl
- RFL-R-1200 es adecuado para μinsertos de recarga de 1200 l
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenas
- La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
- El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
Especificaciones
Tapa/gradilla vacía para recarga | |
Transparente | |
No estéril | |
Insertos de ajuste universal de estilo Gilson P2/P10 y 200 μl |