Learn More
Axygen™ Sistema de recarga de puntas, gradillas vacías
Código de producto. 12746719 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
RFL-R
RFL-R-1200
Envase:
10 gradillas/paquete; 3 paquetes/caja
10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 12746719
Marca: Axygen™ RFLR1200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gradillas de recarga fáciles de cargar para el sistema de recarga de puntas de Axygen
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
  • RFL-R es adecuado para los insertos de recarga de 10 μl y 200 μl
  • RFL-R-1200 es adecuado para μinsertos de recarga de 1200 l
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenas
  • La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
  • El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapa/gradilla vacía para recarga
Color Transparente
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Insertos de ajuste universal de estilo Gilson P2/P10 y 200 μl
Modelo RFL-R-1200
Envase 10 gradillas/paquete; 3 paquetes/caja