Descripción
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Apirógenas La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 a 10 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Universal Fit |
| Graduado | No |