Learn More
Axygen™ Sistema de recarga de puntas
Código de producto. 12551288 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μl
De 1 a 200 μl
De 15 a 1250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 4608
paquete de 4800
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. 12551288
Marca: Axygen™ RFL222C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puntas de pipeta de ajuste universal y estilo Axygen™ en gradillas de recarga fáciles de cargar
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenas
  • La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
  • El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Color Transparente
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Estilo de punta Universal
    Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
    Graduado Sí