Learn More
Axygen™ Sistema de recarga de puntas
Código de producto. 11320285 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μl
De 1 a 200 μl
De 15 a 1250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 4608
paquete de 4800
paquete de 768
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11320285 0,1 a 10 μl paquete de 960
12511288 De 15 a 1250 μl paquete de 4608
11300285 De 15 a 1250 μl paquete de 768
12551288 De 1 a 200 μl paquete de 4800
11310285 De 1 a 200 μl paquete de 960
12561288 0,1 a 10 μl paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11320285 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RFL300C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de ajuste universal y estilo Axygen™ en gradillas de recarga fáciles de cargar
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenas
  • La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
  • El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) 0,1 a 10 μl
    Esterilidad No estéril
    Color Transparente
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
    Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Universal Fit
    Graduado No