Descripción
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color | Transparente |
| Descripción | Tubo con tapón plano |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |