Learn More
Tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15419073 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 15419073
Marca: Axygen PCR05C500
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocillos. Los tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™ son apirógenos y se han fabricado con polipropileno con una pureza del 99.9 %.
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color Transparente
Descripción Tubo con tapón plano
Volumen (métrico) 0,5 mL
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano