Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
Placa de pocillos profundos de 550 μl ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |