Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.° de pocillos:
24
48
96
384
Volumen del pocillo (métrico):
1,1 mL
1,8 mL
10.000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 30
paquete de 50
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Elija entre una variedad de configuraciones:
- Placa rectangular de 48 pocillos profundos con fondo piramidal
- Placa de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados
- Placa de diamante de 384 pocillos profundos, con pocillos cuadrados
- Placa de ensayo de 96 pocillos con fondo redondo (tamaño SBS) o fondo en V (tamaño SBS)
- Placa rectangular de 24 pocillos profundos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | 96-well Round-bottom Storage Microplate |
| Material | Polypropylene |
| Volumen del pocillo (métrico) | 550 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |