Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11340115 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.° de pocillos:
24
48
96
384
Volumen del pocillo (métrico):
1,1 mL
1,8 mL
10.000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 11340115
Marca: Axygen™ P5ML48CS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Excelente resistencia química
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • Centrifugación a 4000 RCF
  • Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
  • Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ANSI, SLAS 1-2004
    Formato Estándar
    matriz, red, conjunto 6 x 8
    Color Transparente
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 5000 μl
    N.° de pocillos 48
    Esterilidad Estéril
    Forma del pocillo Rectangulares
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    RCF máx. 4000 x g
    N.º por caja 25/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C