Learn More
Descrizione
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
Excelente resistencia química ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base Centrifugación a 4000 RCF Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 5000 μl |
| N.° de pocillos | 48 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Rectangulares |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?