Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta macrovolume, para Gilson
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8015765 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 ml
De 1000 a 5000 μl
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
paquete de 2000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12575677 De 1 a 10 ml paquete de 2000
11316094 De 1000 a 5000 μl 2500 PCS
2 options
Código de producto. 12575677
Marca: Axygen™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con pipetas Gilson
T-5000-C:
Encaja en micropipetas Gilson P5000 y MLA
Marcas de graduación en incrementos de 1, 2, 3, 4, 5 y 0.5 mL
T-10ML-C:
Encaja en micropipetas Gilson P10ML y MLA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Envase 200 puntas/paquete y 10 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10 mL, MLA