Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 0.60 ml Maxyclear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11371944 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Spectrum
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
10000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
11371944 Transparente No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja 1000 PCS
11376304 Spectrum No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12535607 Spectrum No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12716779 Azul No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11391944 Azul No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12736779 Transparente Estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12647215 Transparente Estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12786779 Color morado No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11331954 Color morado No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12756779 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321984 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11321954 Rojo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12776779 Rojo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12706789 Amarillo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
10859450 Transparente No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja 10000 PCS
12766779 Naranja No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11311954 Naranja No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
11301954 Verde No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12746779 Verde No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12796779 Ámbar No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11341954 Ámbar No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
21 options
Codice prodotto. 11371944
Marca: Axygen™ MCT060C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 0.60 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,6 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Incrementos 0,1 ml
N.° por paquete 1000/Paq.
Envase 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 14000xG
Graduaciones De 0,1 a 0,6 ml
Tipo de producto Tubos para microcentrífuga
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.