Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos facilita un agarre relajado
- El botón grande es fácil de usar
- La función de bloqueo evita cambios de volumen accidentales
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 4,0/± 0,5 % |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Precisión | ±2,8/±0,4 μl |
| Cantidad | 1 Paq. |