Learn More
Tubos para centrífuga independiente Axygen™
Código de producto. 11374195 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Capacidad (métrico):
2 mL
Incluye:
Tapón de rosca ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 11374195
Marca: Axygen SCT200SSX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos graduados con fondo cónico
  • Área de escritura para la identificación de muestras
  • Los tapones se cierran con una sola mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Screw Cap
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Clear
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) For sample identification
Incluye Tapón de rosca ámbar
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Conical