Descripción
- Choose from a variety of colors
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| Color | Verde |
| Formato | Sin lazo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Both skirted and non-skirted variations of the 0.5mL, 1.5mL, and 2mL microcentrifuge tubes |