Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Axygen™ Tapones de rosca con junta tórica
Axygen™ Tapones de rosca con junta tórica
Código de producto. p-4102754 Tienda Axygen Scientific Productos| Código de producto. | Color | Esterilidad | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12759368 | Marrón | No estéril | Sin lazo | 4000 PCS |
| 11306134 | Marrón | No estéril | Sin lazo | paquete de 500 |
| 11310325 | Azul | No estéril | Sin lazo | paquete de 500 |
| 12769368 | Marrón | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12799368 | Transparente | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12538947 | Transparente | Estéril | Sin lazo | paquete de 500 |
| 10328609 | Verde | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12789368 | Transparente | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 11366144 | Transparente | No estéril | Sin lazo | paquete de 500 |
| 12719378 | Gris | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12729378 | Gris | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12769378 | Marrón | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12729388 | Naranja | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12799378 | Verde | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 11350325 | Azul | No estéril | Bucle | paquete de 500 |
| 12759378 | Azul | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12779378 | Transparente | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12709388 | Gris | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12739388 | Rosa | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12789388 | Amarillo | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12709398 | Naranja | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12799388 | Naranja | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12779388 | Blanco | No estéril | Bucle | paquete de 4000 |
| 12719398 | Rosa | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12729398 | Rosa | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 10387849 | Rojo | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12789398 | Blanco | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 10692261 | Amarillo | No estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
| 12709408 | Amarillo | Estéril | Sin lazo | paquete de 4000 |
Código de producto. 12759368
Marca: Axygen™ SCOBR
Descripción
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
- La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta tórica |
| Material | Polipropileno |
| Color | Marrón |
| Formato | Sin lazo |
| N.° por paquete | 500/Paq. |
| N.º por caja | 4000/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Variaciones con faldón y sin faldón de los tubos de microcentrífuga de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml |