Learn More
Axygen™ Tapones de rosca con junta tórica
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
Bucle
Sin lazo
Tamaño de la unidad:
4000 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
Descripción
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
- La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta tórica |
| Material | Polipropileno |
| Color | Amarillo |
| Formato | Bucle |
| N.° por paquete | 500/Paq. |
| N.º por caja | 4000/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Variaciones con faldón y sin faldón de los tubos de microcentrífuga de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml |