Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: autoestables
Código de producto. 12799608 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Capacidad (métrico) unitSize
12799608 Transparente No estéril 2 ml paquete de 4000
12759598 Transparente No estéril 0,5 ml paquete de 4000
12539117 Transparente Estéril 0,5 ml paquete de 500
12779598 Transparente Estéril 0,5 ml paquete de 4000
12789598 Ámbar No estéril 0,5 ml paquete de 4000
12729608 Transparente No estéril 1,5 ml paquete de 4000
12759608 Ámbar No estéril 1,5 ml paquete de 4000
12729618 Ámbar No estéril 2 ml paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12799608 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor ST200SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos independientes
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
Información de órdenes
Los tapones se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Sin tapón
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG