Descripción
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
- La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
Información de órdenes
Los tapones se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 500/Paq. |
| Envase | 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Sin tapón |
| Mostrar más |