Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: cónicos con fondo cónico
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Sin |
| Forma del fondo | Cónicos |