Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: cónicos con fondo cónico
Código de producto. 12719608 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
12719608 Transparente 1,5 ml paquete de 4000
12789608 Transparente 2 ml paquete de 4000
2 options
Código de producto. 12719608
Marca: Axygen™ ST150CS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos cónicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Sin
Forma del fondo Cónicos